Learn More
1-Butanthiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Butanethiol |
| CAS | 109-79-5 |
| Summenformel | C4 H10 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1-Butyl mercaptan, 1-Mercaptobutane, Butanethiol, Butyl mercaptan, Butylthiol, Thiobutyl alcohol, n-Butane-1-thiol, n-Butanethiol, n-Butyl mercaptan, n-Butyl thioalcohol, n-Butylthiol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCS |
| IUPAC-Name | Butan-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.19 |
| Formelmasse | 90.0503 |