Learn More
1-Butanethiol, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747518 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10747518 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10412098 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10747518 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430878000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-79-5
Summenformel C4H10S
Molekulargewicht (g/mol) 90.18
MDL-Nummer MFCD00004905
InChI-Schlüssel WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC-Name Butan-1-thiol
SMILES CCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanethiol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -116.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Flammpunkt 0.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3SH
Brechungsindex 1.4420 to 1.4440
Menge 800 mL
Merck Index 15,158
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 90.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke