Learn More
1-Butanethiol, 98 %, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 430871000
Additional Details : CAS : 109-79-5 Gewicht : 0.13400kg Transport : UN number : 2347 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412098
  • 14.87 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab
09-02-2021
Chemische Identifikatoren
109-79-5
90.18
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
8012
CCCCS
C4H10S
MFCD00004905
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
Butan-1-thiol
Spezifikation
1-Butanethiol
0.5°C
AcroSeal™ Glasflasche
0.84
Farblos
100mL
97.5
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)3SH
15,158
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CCCCS
90.18
90.18
98%
0.8400g/mL
Authentic
1.4420 to 1.4440
98.0°C
-116.0°C
109-79-5
100.0
C4H10S
MFCD00004905
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Butan-1-thiol
8012
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation