Learn More
1-Butanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001690
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
Butan-1-thiol
CCCCS
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
Butan-1-thiol
CCCCS
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butanethiol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -116.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Flammpunkt 0.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3SH
Brechungsindex 1.4420 to 1.4440
Menge 50 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 90.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig