Learn More
1-Butansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Butanesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | -29°C |
| Dichte | 1.21 |
| Siedepunkt | 80°C to 81°C (9 mmHg) |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Strukturformel | CH3(CH2)3SO2Cl |
| Brechungsindex | 1.456 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1748742 |
| Mehr anzeigen |