Learn More
1-Butansulfonsäure, Natriumsalz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771474 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10771474 25 g Glasflasche 25 Gramm
10454265 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771474 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-54-1
Summenformel C4H9NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 160.16
MDL-Nummer MFCD00007540
InChI-Schlüssel XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC-Name Natrium;butan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous
Extinktion 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (150°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3SO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99+%
Güte Ionenpaarchromatographie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.