Learn More
1-Butansulfonsäure, Natriumsalz, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10191510 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10191510 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10191510 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/4791/46
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 300 °C
CAS 2386-54-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H9NaO3S
MDL-Nummer 7540
InChI-Schlüssel XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumbutan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 160.16
Formelmasse 160,17 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.