Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromoundecane |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C11H23Br |
| Strukturformel | CH3(CH2)10Br |
| Mehr anzeigen |