Learn More
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493087
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11493087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16082.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277.29 g/mol
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromtetradecan wurde bei der Synthese von Tetradecylferrocen, kationischen und zwitterionischen Gemini-Tensiden und 9-Tetradecylcarbazol verwendet. Es wird auch zur Synthese metallomesogener Polymere auf Basis von bis[η1(N)-3,4-dialkyloxy-benzyliden-4′-dodecyloxyanilin]dichlorpalladium(II) mit Octyl-, Decyl-, Dodecyl-, Tetradecyl- und Hexadecyl-alkylgruppen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-71-0
Summenformel C14H29Br
Molekulargewicht (g/mol) 277.29
MDL-Nummer MFCD00000228
InChI-Schlüssel KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC-Name 1-Bromtetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromotetradecane
Schmelzpunkt 4°C to 6°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 175°C to 178°C (20 mmHg)
Flammpunkt 158°C (316°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 500 g
Beilstein 1742640
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 277.3
Reinheit (%) 98%