Learn More
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromtetradecan wurde bei der Synthese von Tetradecylferrocen, kationischen und zwitterionischen Gemini-Tensiden und 9-Tetradecylcarbazol verwendet. Es wird auch zur Synthese metallomesogener Polymere auf Basis von bis[η1(N)-3,4-dialkyloxy-benzyliden-4′-dodecyloxyanilin]dichlorpalladium(II) mit Octyl-, Decyl-, Dodecyl-, Tetradecyl- und Hexadecyl-alkylgruppen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromotetradecane |
| Schmelzpunkt | 4°C to 6°C |
| Dichte | 1.018 |
| Siedepunkt | 175°C to 178°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 158°C (316°F) |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 1742640 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 277.3 |
| Mehr anzeigen |