Learn More
1-Brompinacolon, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11413404
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
5469-26-1
C6H11BrO
179.057
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
CC(C)(C)C(=O)CBr
5469-26-1
C6H11BrO
179.057
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
CC(C)(C)C(=O)CBr
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromopinacolon wird als Zwischenprodukt für Triazol-Verbindungen verwendet (eine 5-gliedrige Ringstrukturverbindung enthält drei Nitrogene und zwei Kohlenstoffe im Ring), die biologische Aktivitäten, z. B. antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse, haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wärme und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromopinacolone
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.333
Siedepunkt 189°C to 192°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4655
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 506485
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 179.06
Reinheit (%) ≥97%