Learn More
1-Bromperfluorhexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458999 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14125.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoperfluorohexane
CAS 335-56-8
Dichte 1.88
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt None
Summenformel C6BrF13
Strukturformel CF3(CF2)5Br
Brechungsindex 1.2995
MDL-Nummer MFCD00042349
Menge 5 g
Beilstein 1714896
Synonym 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
InChI-Schlüssel JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC-Name 1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexan
Molekulargewicht (g/mol) 398.949
PubChem CID 92755
Formelmasse 398.96
Reinheit (%) 98%