Learn More
1-Brompentan, TRC
Artikelnummer. 30335983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335983 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686245100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentane
CAS 110-53-2
Summenformel C5H11Br
Menge 100 g
Synonym 1-Bromopentane, 1-Pentyl Bromide, Amyl Bromide, NSC 7895, Pentyl Bromide, n-Amyl Bromide, n-Pentyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
SMILES CCCCCBr
IUPAC-Name 1-Brompentan
Molekulargewicht (g/mol) 151.04
Formelmasse 150.0044