Learn More
1-Brompentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499762 250 g 250 Gramm
11489762 1000 g 1000 Gramm
11409772 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499762 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10821.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.67 CHF
    52.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 12.02 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151.047 g/mol
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brompentan wird in einer Vielzahl von organischen Synthesen verwendet. Es wird in eisenkatalysierten Alkylierungen aromatischer Grignard-Reagenzien durch Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und löslich in Alkohol. Mischbar in Diethylether.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-53-2
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.047
MDL-Nummer MFCD00000267
InChI-Schlüssel YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC-Name 1-Brompentan
SMILES CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentane
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 1.215
Siedepunkt 127°C to 129°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.4436
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromopentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromopentane