Learn More
1-Brompentadecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromopentadecane |
| CAS | 629-72-1 |
| Summenformel | C15H31Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Brompentadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.31 |
| Formelmasse | 290.1609 |