Learn More
1-Brompentadecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361987 50 g 50 Gramm
11351987 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07618.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromopentadecan wurde als Reagenz bei der Synthese von (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, einem bioaktiven Bestandteil des Meeresschwamms Cribrochalina vasculum, verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-72-1
Summenformel C15H31Br
Molekulargewicht (g/mol) 291.32
MDL-Nummer MFCD00000229
InChI-Schlüssel JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC-Name 1-Brompentadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentadecane
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 159°C to 160°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4608
Menge 50 g
Beilstein 1744553
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 291.32
Reinheit (%) 97%