Learn More
1-Brompentadecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351987
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11351987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07618.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromopentadecan wurde als Reagenz bei der Synthese von (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, einem bioaktiven Bestandteil des Meeresschwamms Cribrochalina vasculum, verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-72-1
Summenformel C15H31Br
Molekulargewicht (g/mol) 291.32
MDL-Nummer MFCD00000229
InChI-Schlüssel JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC-Name 1-Brompentadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentadecane
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 159°C to 160°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4608
Menge 10 g
Beilstein 1744553
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 291.32
Reinheit (%) 97%