Learn More
1-Bromoctan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022105
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-83-1
C8H17Br
193.13
MFCD00000276
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
8140
1-Bromotan
CCCCCCCCBr
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-83-1
C8H17Br
193.13
MFCD00000276
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
8140
1-Bromotan
CCCCCCCCBr
1-Bromooctane is used in organic synthesis. It is also used as an extraction solvent in the determination of volatile organic compounds present in water samples. Further, it is used in the preparation of quaternary ammonium chloride-modified poly(propylenimine) dendrimers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromoctan wird in der organischen Synthese verwendet. Wird auch als Extraktionslösungsmittel bei der Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen in Wasserproben verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von mit quaternärem Ammoniumchlorid-modifizierten Poly(Propylenimin)-Dendrimeren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctane
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 1.114
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)7Br
Brechungsindex 1.4518
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1733136
Merck Index 14,6764
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 193.13
Reinheit (%) ≥98%