Learn More
1-Bromoctadecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022696
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11487427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15588.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
1-Bromooctadecane is used in the preparation of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). It is utilized to prepare octadecane in the presence of sodium borohydride as a catalyst. It is involved as a raw material for the preparation of dimethyldistearylammonium bromide, which is a bentonite modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromoctadecan wird bei der Herstellung von verkürzten einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren (s-SWCNTs) verwendet. Wird für die Herstellung von Octadecan in Gegenwart von Natriumborhydrid, das als Katalysator fungiert, genutzt. Ist als Rohstoff an der Herstellung von Dimethyldistearylammoniumbromid, bei dem es sich um ein Bentonit-Modifikator handelt, beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-89-0
Summenformel C18H37Br
Molekulargewicht (g/mol) 333.40
MDL-Nummer MFCD00000231
InChI-Schlüssel WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC-Name 1-bromooctadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctadecane
Schmelzpunkt 25°C to 30°C
Dichte 0.976
Siedepunkt 150°C to 152°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3(CH2)17Br
Menge 100 g
Beilstein 774145
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 333.39
Reinheit (%) 97%