Learn More
1-Bromoctadecan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-76326 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10467750
Marke: Thermo Scientific Acros 190020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-89-0
Summenformel C18H37Br
Molekulargewicht (g/mol) 333.40
MDL-Nummer MFCD00000231
InChI-Schlüssel WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC-Name 1-bromooctadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctadecane
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >20.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17Br
Brechungsindex 1.4620 to 1.4640
Menge 5 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 333.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Low Melting Solid