Learn More
1-Bromoctadecan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10591441
Marke: Thermo Scientific Acros 190021000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-89-0
Summenformel C18H37Br
Molekulargewicht (g/mol) 333.40
MDL-Nummer MFCD00000231
InChI-Schlüssel WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC-Name 1-bromooctadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctadecane
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >20.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17Br
Brechungsindex 1.4620 to 1.4640
Menge 100 g
Beilstein 01,I,69
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 333.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt