Learn More
1-(Brommethyl)cyclopropan, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)cyclopropane |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Dichte | 1.3800g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | C3H5CH2Br |
| Menge | 25 g |
| IUPAC-Name | Brommethylcyclopropan |
| Formelmasse | 135 |
| Reinheit (%) | 95% |