Learn More
1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10428413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10428413 1 g 1 Gramm
10029142 250 mg 250 Milligramm
10022224 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49908DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82657-72-5
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.134
InChI-Schlüssel YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.13
Reinheit (%) 97%