Learn More
1-Bromisochinolin-3-amin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10502462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10502462 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10334562 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10673795 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10502462 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09943CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13130-79-5
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
MDL-Nummer MFCD00102193
InChI-Schlüssel PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC-Name 1-Bromisochinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoisoquinolin-3-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%