Learn More
1-Bromhexan, TRC
Artikelnummer. 30347492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347492 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB683950250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromohexane
CAS 111-25-1
Summenformel C6H13Br
Menge 250 g
Synonym 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Bromhexan
Molekulargewicht (g/mol) 165.07
Formelmasse 164.0201