Learn More
1-Bromhexadecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494180 25 g 25 Gramm
11422128 250 g 250 Gramm
11412128 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15147.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
1-Bromohexadecane is used in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains, as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromhexadecan wird bei der Herstellung löslicher Kohlenstoffnanozwiebeln durch kovalente Funktionalisierung mit Hexadecylketten als Extraktionslösungsmittel zur Bestimmung endokrin-störender Phenole (EDPs) in Wasserproben mittels ultraschallgestützter Emulgierung-Mikroextraktion verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-82-3
Summenformel C16H33Br
Molekulargewicht (g/mol) 305.34
MDL-Nummer MFCD00000230
InChI-Schlüssel HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC-Name 1-Bromhexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromohexadecane
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 1
Siedepunkt 336°C
Flammpunkt 176°C (348°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.462
Menge 25 g
Beilstein 773989
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 305.35
Reinheit (%) 98%