Learn More
1-Bromheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656754 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10656754 1 L Glasflasche -
10020680 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10467670 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656754 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-04-9
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00000273
InChI-Schlüssel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-Name 1-Bromheptan
SMILES CCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoheptane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -58°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6Br
Brechungsindex 1.4489 to 1.4509
Menge 1 L
Beilstein 01, 155
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 179.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit