Learn More
1-Bromoeicosane-20,20,20-d3, CDN
Artikelnummer. 30318817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318817 0.1 g 0.10 Gramm
30313862 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318817 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND52520.1G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoeicosane-20,20,20-D3
CAS 202480-72-6
Summenformel C20 D3 H38 Br
Menge 0.1 g
Synonym Eicosane-1,1,1-d3, 20-bromo- (9 CI), 20-Bromoeicosane-1,1,1-d3, 1-Bromoeicosane-20,20,20-d3, 1-Bromoeicosane-20,20,20-D3, Eicosyl-ω-d3 bromide
InChI-Formel InChI=1 S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 20-Brom-1,1,1-Trideuterioicosan
Molekulargewicht (g/mol) 364.462
Formelmasse 363.258 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.