Learn More
1-Bromdodecan (n-Laurylbromid), TRC
Artikelnummer. 30330326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330326 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68654850G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide)
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Menge 50 g
Synonym 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
Molekulargewicht (g/mol) 249.23
Formelmasse 248.114