Learn More
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11994481 2.5 L Glasflasche -
10070640 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10764211 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106910025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Molekulargewicht (g/mol) 249.23
InChI-Schlüssel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -11°C to 9°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11Br
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 2.5 L
Beilstein 01,II,133
Merck Index 15,5444
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit