Learn More
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423284
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423284 5000 g 5000 Gramm
11413284 250 g 250 Gramm
11403284 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423284 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10600.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdodecan wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung von Tensiden, Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Molekulargewicht (g/mol) 249.236
MDL-Nummer MFCD00000225
InChI-Schlüssel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 146°C (294°F)
Geruch Schwach
Strukturformel CH3(CH2)11Br
Brechungsindex 1.458
Menge 5000 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 98%