Learn More
1-Bromobutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromobutane |
| CAS | 109-65-9 |
| Summenformel | C4H9Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide; |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Brombutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.02 |
| Formelmasse | 135.9888 |