Learn More
1-Brombenzylmethylether 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 393400250
Additional Details : CAS : 52711-30-5 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
52711-30-5 | |
201.06 | |
QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N | |
12927162 | |
COCC1=CC=CC=C1Br |
C8H9BrO | |
MFCD03790887 | |
1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl | |
1-Brom-2-(methoxymethyl)Benzol |
Spezifikation
1-Bromobenzyl methyl ether | |
Glasflasche | |
Farblos bis hellgelb | |
52711-30-5 | |
100.0 | |
C8H9BrO | |
MFCD03790887 | |
QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-2-(methoxymethyl)Benzol | |
12927162 | |
Flüssig |
Authentic | |
1.5470 to 1.5490 (20°C, 589nm) | |
25g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H4CH2OCH3 | |
1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl | |
COCC1=CC=CC=C1Br | |
201.06 | |
201.06 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Bromobenzyl methyl ether
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.