Learn More
1-Bromadamantan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432697 100 g 100 Gramm
11422697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14893.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.134 g/mol
1-Bromoadamantane is an important intermediate, used in synthesizing medicines and new materials etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromadamantan ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das bei der Synthese von Medikamenten, neuen Materialien usw. verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln und nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-90-1
Summenformel C10H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 215.134
MDL-Nummer MFCD00074721
InChI-Schlüssel VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
IUPAC-Name 1-Bromadamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoadamantane
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Menge 100 g
Beilstein 1098857
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents and insoluble in water.
Formelmasse 215.14
Reinheit (%) 99%