Learn More
1-Brom-5-Chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424467
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424467 10 g 10 Gramm
11434467 50 g 50 Gramm
11444467 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20479.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Brom-5-Chloropentan, wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Ese wird auch als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54512-75-3
Summenformel C5H10BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 185.49
MDL-Nummer MFCD00001016
InChI-Schlüssel PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
IUPAC-Name 1-Brom-5-Chlorpentan
SMILES ClCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-5-chloropentane
Dichte 1.408
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.4836
Menge 10 g
Beilstein 1732341
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.5
Reinheit (%) 98%