Learn More
1-Brom-5-Dimethoxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735709
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-bromo-5-chloropentane
ClCCCCCBr
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-bromo-5-chloropentane
ClCCCCCBr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-5-chloropentane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)5Br
Brechungsindex 1.4826 to 1.4846
Menge 5 g
Beilstein 01,III,346
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Formelmasse 185.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.