Learn More
1-Brom-4-tert-butylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428466
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428466 25 g 25 Gramm
11438466 100 g 100 Gramm
11448466 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15924.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3972-65-4 | C10H13Br | 213.118 g/mol
1-Bromo-4-tert-butylbenzene was used in the synthesis of 4-tert-butyl-phenylboronic acid1, 1-deoxy analogs of CP-47,497 (n = 0 to 7) and 1-deoxy analogs of CP-55,940 (n = 0 to 7). It undergoes lithium-bromide exchange reactions with n-butyllithium and tert-butyllithium at 0°C in various solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-tert-butylbenzol wurde bei der Synthese von 4-tert-Butylphenylboronsäure1, 1-Deoxy-Analoga von CP-47,497 (n = 0 bis 7) und 1-Deoxy-Analoga von CP-55,940 (n = 0 bis 7) verwendet. Es durchläuft Lithiumbromid-Austauschreaktionen mit n-Butyllithium und tert-Butyllithium bei 0 °C in verschiedenen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3972-65-4
Summenformel C10H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 213.118
MDL-Nummer MFCD00000108
InChI-Schlüssel XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
IUPAC-Name 1-Brom-4-tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Dichte 1.229
Siedepunkt 231°C to 232°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 25 g
Beilstein 1859117
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 213.12
Reinheit (%) 97%