missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Brom-4-tert-Butoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11398966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398966 5 g 5 Gramm
11308976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11398966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20158.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es wird in der stereoselektiven Synthese von vier Stereoisomeren von β-Methoxytyrosin, einer Komponente von Callipeltin A, verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60876-70-2
Summenformel C10H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 229.117
MDL-Nummer MFCD00792676
InChI-Schlüssel QIWQHUCUWNGYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-tert-butoxy benzene, 1-bromo-4-tert-butoxybenzene, 4-tert-butoxybromobenzene, 4-bromophenyl tert-butyl ether, 1-bromo-4-tert-butoxy-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethoxy, tert-butyl-4-bromophenyl ether, 1-bromo-4-2-methylpropan-2-yl oxy benzene, 1-tert-butoxy-4-bromobenzene, bromobutoxybenzene
PubChem CID 2763959
IUPAC-Name 1-Brom-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]benzol
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-tert-butoxybenzene
Siedepunkt 63°C to 65°C (0.4 mmHg)
Brechungsindex 1.527
Menge 5 g
Beilstein 2516411
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 229.12
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.