Learn More
1-Brom-4-(phenoxymethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 263.13 |
| Reinheit (%) | 97% |