Learn More
1-Brom-4-nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30346336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346336 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6872155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-nitrobenzene
CAS 586-78-7
Summenformel C6H4BrNO2
Menge 5 g
Synonym 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 1-Brom-4-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
Formelmasse 200.9425