Learn More
1-Brom-4-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423288 25 g 25 Gramm
11434190 5 g 5 Gramm
11433288 100 g 100 Gramm
11443288 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17705.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
It can be employed as a syntheses material intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als Synthesematerial-Zwischenprodukt eingesetzt werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Fast transparent in heißem Ethylalkohol. Löslich in Ether
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-78-7
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
MDL-Nummer MFCD00007280
InChI-Schlüssel ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC-Name 1-Brom-4-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Dichte 1.948
Siedepunkt 254°C to 256°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3459
Beilstein 636964
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 98%