Learn More
1-Brom-4-n-Hexylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428456
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11428456 25 g 25 Gramm
11408456 1 g -
11418456 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428456 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15918.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23703-22-2
Summenformel C12H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 241.17
MDL-Nummer MFCD00061114
InChI-Schlüssel MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC-Name 1-Brom-4-Hexylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Dichte 1.179
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt >120°C (248°F)
Brechungsindex 1.5213
Menge 25 g
Formelmasse 241.17
Reinheit (%) 97%