Learn More
1-Brom-4-n-Hexylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-n-hexylbenzene |
| Dichte | 1.179 |
| Siedepunkt | 280°C |
| Flammpunkt | >120°C (248°F) |
| Brechungsindex | 1.5213 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 241.17 |
| Reinheit (%) | 97% |