Learn More
1-Brom-4-n-dodecylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415757 25 g 25 Gramm
15495747 1 g 1 Gramm
15405757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32963.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325.334 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126930-72-1
Summenformel C18H29Br
Molekulargewicht (g/mol) 325.334
MDL-Nummer MFCD00191386
InChI-Schlüssel RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
IUPAC-Name 1-Brom-4-dodecylbenzol
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Dichte 1.07
Siedepunkt 376°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5034
Menge 25 g
Formelmasse 325.33
Reinheit (%) 98%