Learn More
1-Brom-4-isopropylbenzol, 97%
Artikelnummer. 11461003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461003 5 g 5 Gramm
11359409 10 g 10 Gramm
11369409 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13370.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 586-61-8 | C9H11Br | 199,09 g/mol
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-61-8
Summenformel C9H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
MDL-Nummer MFCD00039159
InChI-Schlüssel MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
PubChem CID 11462
IUPAC-Name 1-brom-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.315
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1858096
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 199.1
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke