Learn More
1-Brom-4-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30335393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335393 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6836755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoiodobenzene
CAS 589-87-7
Summenformel C6 H4 Br I
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Brc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Brom-4-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 282.9
Formelmasse 281.8541