Learn More
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964521 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11964521 100 g Glasflasche 100 Gramm
10553961 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-87-7
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.9
InChI-Schlüssel UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC-Name 1-Brom-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 89.0°C to 93.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C (14.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4I
Menge 100 g
Beilstein 05,223
Formelmasse 282.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-iodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.