Learn More
1-Brom-4-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444190 1 g 1 Gramm
11448766 5 g 5 Gramm
11458766 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16934.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 341-41-3
Summenformel C10H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 225.06
MDL-Nummer MFCD00051473
InChI-Schlüssel VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluornaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 2085804
Formelmasse 225.06
Reinheit (%) 98%