Learn More
1-Brom-4-Fluorbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421469 1 g 1 Gramm
15431469 5 g 5 Gramm
15441469 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64317.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 462-72-6 | C4H8BrF | 155.01 g/mol
1-Bromo-4-fluorobutane may be employed for the synthesis of fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-Fluorbutan kann für die Synthese von Fluorokyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamine verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei25 °C0.48 g/l
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-72-6
Summenformel C4H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 155.01
MDL-Nummer MFCD00209551
InChI-Schlüssel WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10022
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluorbutan
SMILES C(CCBr)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-fluorobutane
Farbe Farblos
Dichte 1.444 g/mL
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Strukturformel FCH2CH2CH2CH2Br
Brechungsindex 1.439
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731414
Synonym 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water at 25°C 0.48g/L.
Formelmasse 155.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit