Learn More
1-Brom-4-Fluor-2-(2,2,2-trifluorethyl)benzol, 95 %
Artikelnummer. 15418455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418455 250 mg 250 Milligramm
15408455 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33404.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1186194-80-8
Summenformel C8H5BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 257.026
MDL-Nummer MFCD11226691
InChI-Schlüssel VDKXBQCWYHXJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-fluoro-2-2,2,2-trifluoroethyl benzene
PubChem CID 45790615
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluor-2-(2,2,2-trifluorethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Siedepunkt 76°C (15 mmHg)
Menge 250 mg
Formelmasse 257.02
Reinheit (%) 95%